Learn More
Couple zinc-cuivre, TRC
Code produit 30456787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456787 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456787 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ43900010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc-Copper Couple
CAS 53801-63-1
Formule moléculaire CuZn
Quantité 10 g
Synonyme Copper','compd. with zinc
Formule InChI InChI=1S/Cu.Zn
SMILES [Cu].[Zn]
Nom IUPAC Cuivre , Zinc
Poids moléculaire (g/mol) 128.93
Poids de la formule 126.8587