Learn More
Couple zinc-cuivre, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Formule moléculaire | CuZn |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Copper','compd. with zinc |
| Formule InChI | InChI=1S/Cu.Zn |
| SMILES | [Cu].[Zn] |
| Nom IUPAC | Cuivre , Zinc |
| Poids moléculaire (g/mol) | 128.93 |
| Poids de la formule | 126.8587 |