Learn More
Di[bis(trifluorométhylsulfonyl)imide] de zinc, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] |
| CAS | 168106-25-0 |
| Formule moléculaire | C4F12N2O8S4Zn |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide] |
| Formule InChI | InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2 |
| SMILES | FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | bis[bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]zinc |
| Poids moléculaire (g/mol) | 625.68 |
| Poids de la formule | 623.7637 |