Learn More
Di[bis(trifluorométhylsulfonyl)imide] de zinc, TRC
Code produit 30455464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30455464 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30455464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4384301G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
CAS 168106-25-0
Formule moléculaire C4F12N2O8S4Zn
Quantité 1 g
Synonyme Zinc N,N-bis(trifluoromethylsulfonyl)amide, Zinc di[bis(trifluoromethylsulfonyl)imide]
Formule InChI InChI=1S/2C2F6NO4S2.Zn/c2*3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q2*-1;+2
SMILES FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Zn]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC bis[bis(trifluorométhylsulfonyl)amino]zinc
Poids moléculaire (g/mol) 625.68
Poids de la formule 623.7637