Learn More
Feuille de zinc, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325938
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
10 cm
50 cm
250 cm
Pakningsstørrelse:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Pakningsstørrelse
11325938 10 cm 1 pièce
11315938 50 cm 1 pièce
11335938 250 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11325938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010436.BS
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Forme : env. 53 g/30 x 10 cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Aspect Gray foil
Quantité 10 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.98% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur, 30 cm (12 po) de large
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.