Learn More
Feuille de zinc, 0,25 mm d’épaisseur, 99,994 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Code produit 11315899
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11315899 50 x 50 mm 1 pièce
11326378 100 x 100 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11315899 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011913.FI
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Aspect Gray foil
Densité 7.14g/cm3
Quantité 50 x 50 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,25 mm (0,01 po) d’épaisseur