Learn More
Feuille de zinc, épaisseur 1,6 mm (0,063 po), 15 x 15 cm (5,9 x 5,9 po), 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc |
| Couleur | Gris |
| Aspect | Gray foil |
| Quantité | 5 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% (Metals basis) |
| Forme | Feuille de métal, 1,6 mm (0,063 po) d’épaisseur, 15 X 15 cm (5,9 X 5,9 po) |