Learn More
Gluconate de zinc hydraté, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11416206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11416206 500 g 500g
11406206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11416206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23022.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.10€
    85.65€ / 500g
    Économisez 21.45€
    20% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4468-02-4 | C4H7NO | 85.11 g/mol
Zinc gluconate hydrate is used as a food additive, a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrate de gluconate de zinc est utilisé comme additif alimentaire, un intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau 100 g/l.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4468-02-4
Numéro MDL MFCD00868110
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc gluconate hydrate
pH 6.5
Odeur Odorless
Formule moléculaire C4H7NO
Quantité 500 g
Merck Index 14,4456
Synonyme propionaldehyde cyanohydrin, 2-hydroxybutyronitrile, butyronitrile, 2-hydroxy, butanenitrile, 2-hydroxy, alpha-hydroxybutyronitrile, propanal cyanhydrin, 1-cyanopropan-1-ol, 2-oxidanylbutanenitrile, 2-hydroxy-butyronitrile, butanenitrile, 2-hydroxy-9ci
Informations sur la solubilité Soluble in water 100g/ l.
Clé InChI NHSSTOSZJANVEV-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC(C#N)O
Nom IUPAC 2-hydroxybutanénitrile
Poids moléculaire (g/mol) 85.11
CID PubChem 20553
Poids de la formule 455.69 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 97%