Learn More
Zinc, granulaire, 20 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10502051 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10502051 100 g Flacon en plastique 100g
10368070 500 g Flacon en plastique 500g
11977001 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10502051 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.60€
    23.65€ / 100g
    Économisez 1.95€
    7% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Point de fusion 420.0°C
Point d’ébullition 907.0°C
Densité 7.1400g/mL
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Forme Poudre granulaire
Formule linéaire Zn
Fieser 01,1276; 02,459; 03,334; 04,574; 05,753; 06,672; 07,426; 08,532; 10,459; 11,98; 12,568; 13,298; 14,111; 16,106; 17,406
Poids de la formule 65.38
Pourcentage de pureté ≥99.7% (Complexometry)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc, granular, 20 mesh
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P222-Ne pas laisser au contact de l'air.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc