Learn More
Granulés de zinc, ACS, 99,8 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308048 500 g 500g
11328048 100 g -
11318048 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11308048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036602.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Granulés de zinc ; ACS ; 99,8 % ; Alfa Aesar ; maillage -20
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Granules
Note relative au nom For analysis ACS
Quantité 500 g
Dimensions de la maille -20 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Forme Granules de -20 mesh
Qualité Réactif ACS