Learn More
Trifluorométhanesulfonate de zinc(II), TRC
Product Code. 30453306
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30453306 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30453306 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCZ439683100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate
CAS 54010-75-2
Formule moléculaire C F3 O3 S . Zn
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1
SMILES [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Nom IUPAC Zinc ; trifluorométhanesulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 214.478
Poids de la formule 212.881