Learn More
Trifluorométhanesulfonate de zinc(II), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc(II) Trifluoromethanesulphonate |
| CAS | 54010-75-2 |
| Formule moléculaire | C F3 O3 S . Zn |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/CHF3O3S.Zn/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+2/p-1 |
| SMILES | [Zn+2].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F |
| Nom IUPAC | Zinc ; trifluorométhanesulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.478 |
| Poids de la formule | 212.881 |