Learn More
Lingot de zinc, 345 mm (13,6 po) de long, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15415905
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
1 pièce
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415905 1 Pc. 1 pièce
15425905 5 Pc. 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000682.KF
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc ingot
Note relative au nom 345mm (13.6 in.) long
Quantité 1 Pc.
Odeur Odorless
Poids ≈175g/ingot
Forme ≈175 g/lingot
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.99%