Learn More
Mousse de zinc, jusqu’à 2,5 cm (0,98 po), 99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinc mossy |
| Quantité | 1 kg |
| Odeur | Odorless |
| Granulométrie | 2.5cm (0.98 in.) & down |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Pourcentage de pureté | 99% |