Learn More
Naphthénate de zinc, ≈67 % dans des essences minérales (10 % Zn), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11318368 500 g 500g
11308368 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318368 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039554.36
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 12001-85-3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12001-85-3
Numéro MDL MFCD00147699
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc naphthenate
Couleur Incolore
Densité 1.01 g/mL
Point d’éclair >37.8° (100°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1993
Forme physique Liquide