Learn More
Cible de pulvérisation en oxyde de zinc, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,9 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15474845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15474845 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15474845 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041123.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc oxide sputtering target
Couleur Blanc à jaune
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 1314-13-2
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire OZn
Formule linéaire ZnO
Numéro MDL MFCD00011300
Numéro UN UN3077
Synonyme zinc oxide, zinc white, amalox, permanent white, Chinese white, snow white, emanay zinc oxide, felling zinc oxide, zinc oxide zno, akro-zinc bar 85
Informations sur la solubilité Soluble in diluted acid. Insoluble in water and alcohol.
Clé InChI XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Zn]
Nom IUPAC oxozinc
Poids moléculaire (g/mol) 81.38
CID PubChem 14806
ChEBI CHEBI:36560
Poids de la formule 81.37
Pourcentage de pureté 99.9%