Learn More
Zinc p-toluenesulfonate hydrate, Thermo Scientific™
Code produit 10283052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10283052 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10283052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371080250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc p-toluenesulfonate hydrate
CAS 123334-05-4
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C14H14O6S2Zn
Formule linéaire (CH3C6H4SO3)2Zn·H2O
Numéro MDL MFCD00151013
Quantité 25 g
Synonyme zinc p-toluenesulfonate hydrate, acmc-20eh0l, p-toluenesulfonic acid zinc salt, zinc 2+ hydrate ditosylate, p-toluenesulfonic acid zinc salt hydrate, benzenesulfonic acid,4-methyl-, zinc salt, hydrate 2:1:?
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI YISPIDBWTUCKKH-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Zn++].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O.CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC zinc(2+) bis(4-methylbenzene-1-sulfonate)
Poids moléculaire (g/mol) 407.76
CID PubChem 16212267
Poids de la formule 407.78