Learn More
MedChemExpress Zinc phthalocyanine
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, protect from light, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Type de produit | Dye Reagents |
| Quantité | 1 g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | DMF : 2.7 mg/mL (4.67 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Cible | HBV |
| Poids moléculaire | 577.9 g/mol |
| CAS | 14320-04-8 |
| Synonyme | ZnPc |