Learn More
Phtalocyanine de zinc, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10595101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10595101 5 g 5g
10495081 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10595101 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 422750050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.10€
    49.65€ / 5g
    Économisez 11.45€
    18% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 14320-04-8 | C32H16N8Zn | 577.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14320-04-8
Clé InChI PODBBOVVOGJETB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zinc phthalocyanine, znpc, phthalocyanine zinc, zinc ii phthalocyanine, phthalocyanine, zinc, zinc phthalocyanine, dye content 97 %
CID PubChem 2735172
ChEBI CHEBI:51218
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C3=NC4=NC(=NC5=C6C=CC=CC6=C([N-]5)N=C7C8=CC=CC=C8C(=N7)N=C2[N-]3)C9=CC=CC=C94.[Zn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc phthalocyanine
Note relative au nom 98%
Couleur Violet
Perte à la dessiccation 5% max. (105°C)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C32H16N8Zn
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids moléculaire (g/mol) 577.91
Poids de la formule 577.91
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre