Learn More
Poudre de zinc, maille -100, 97+ % Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11650222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2500g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11650222 100 g 100g
11660222 500 g 500g
11436800 2.5 kg 2500g
11348026 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11650222 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13310.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
La poudre de zinc est utilisée dans la pulvérisation thermique pour la protection contre la corrosion et dans l’industrie chimique. Elle fournit une énergie potentielle chimique dans les piles alcalines pour pomper les charges électriques entre les bornes négative et positive. Elle est utilisée comme carburant pour les fusées miniatures avec un ratio zinc-souffre de 2,04:1. Elle est utilisée comme pigment de protection dans les revêtements industriels ou comme agent réducteur et catalyseur dans différentes réactions chimiques.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Applications La
poudre de zinc est utilisée en projection thermique pour la protection contre la corrosion et dans l'industrie chimique. Elle fournit une énergie potentielle chimique dans les piles alcalines pour pomper les charges électriques entre les bornes négative et positive. Elle est utilisée comme carburant pour les fusées miniatures avec un ratio zinc-souffre de 2,04:1. Il est utilisé comme pigment protecteur dans les revêtements industriels, comme agent réducteur et catalyseur dans diverses réactions chimiques.
Solubilité :
Réagit avec l'eau.
Remarques : À
conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les acides forts, les bases fortes et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc powder
Point de fusion 420°C
Point d’ébullition 907°C
Densité 7.13
Quantité 100 g
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Forme Poudre
Numéro UN UN1436
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Pourcentage de pureté ≥97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide pyrophorique Catégorie 1
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H250-S'enflamme spontanément au contact de l'air.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231-Manipuler sous gaz inerte.
  • P232-Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: zinc powder
RUO– À des fins de recherche uniquement