Learn More
Poudre de zinc, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306567
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
5 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11306567 1 kg 1kg
11396557 250 g 250g
15430967 5 x 1 kg 1kg
11386557 5 kg 5kg
11316567 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11306567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000424.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Densité 7.14g/cm3
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille -100 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Tension de vapeur 1 hPa (1mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Poudre
Poids de la formule 65.38