Learn More
Propionate de zinc, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11480028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11480028 1000 g 1000g
11490028 50 g 50g
11400038 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11480028 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23636.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 557-28-8 | C6H10O4Zn | 211.52 g/mol
Used to reduce irritation from molds, fungi, and bacteria and as a topical antifungal agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé pour réduire l’irritation des moisissures, des champignons et des bactéries et comme agent antifongique topique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, et le chloroforme. Miscible à l’éthanol ; soluble dans l’éther diéthylique ; légèrement soluble dans le chloroforme.
Remarques
Hygroscopique, protège de l’eau / de l’humidité et des agents oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 557-28-8
Formule moléculaire C6H10O4Zn
Poids moléculaire (g/mol) 211.52
Numéro MDL MFCD00045937
Clé InChI XDWXRAYGALQIFG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc propionate, unii-81pxa87xvc, 81pxa87xvc, propanoic acid, zinc salt 2:1, gyna-plex, propionic acid, zinc salt, zinc dipropionate, propanoic acid, zinc salt, zinc propanoate, propanoic acid, zinc salt, basic
CID PubChem 11189
Nom IUPAC Zinc ; propanoate
SMILES [Zn++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc propionate
Quantité 1000 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,10153
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,ether,chloroform. Miscible with ethanol; soluble in diethyl ether; slightly soluble in chloroform.
Poids de la formule 211.53
Pourcentage de pureté 97%