Learn More
Tige de zinc, >99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
15 cm
45 cm
90 cm
Conditionnement:
15cm
45cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366557 15 cm 15cm
11376557 45 cm 45cm
11356557 90 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 000422.BT
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 9,03 g/cm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
Aspect Gray rod
Quantité 15 cm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9+% (Metals basis)
Forme Tige, 1,27 cm (0,5 po) de diamètre