Learn More
Tige de zinc, 10 mm (0,39 po) de diamètre, 99,9998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mm
250 mm
Conditionnement:
250mm
50mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357517 250 mm 250mm
11347517 50 mm 50mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012718.DT
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc rod
Note relative au nom 10mm (0.39 in.) dia.
Quantité 250 mm
Odeur Odorless
Poids ≈5.60g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9998%