Learn More
Tige de zinc, 3,18 mm (0,125 po) de diamètre, 99,994 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15466545
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
350 mm
Conditionnement:
350mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466545 350 mm 350mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15466545 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043695.HO
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc rod
Note relative au nom 3.18mm (0.125 in.) dia.
CAS 7440-66-6
Quantité 350 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.57g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Pourcentage de pureté 99.994%