Learn More
Tige de zinc, 7 mm (0,3 po) de diamètre, 99,9985 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11307137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mm
5 x 100 mm
Conditionnement:
10cm
5mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11307137 100 mm 10cm
11317137 5 x 100 mm 5mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11307137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011471.DM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-66-6 | Molecular Formula: Zn | Molecular Weight: 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc rod
Note relative au nom 7mm (0.3 in.) dia.
Quantité 100 mm
Odeur Odorless
Poids ≈2.74g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.9985%