Learn More
Balle en zinc, dia. 6,35 mm (0,25 po) x longueur 6,35 mm (0,25 po), Puratronic™, 99,993 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11325707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11325707 100 g 100g
11315707 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11325707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043417.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc slug
Note relative au nom 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Poids ≈1.4g/slug
Forme Pastille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.993%
Qualité Puratronic