Learn More
Cible de pulvérisation en zinc, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,99 % (base en métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444865 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15444865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041655.KS
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc sputtering target
Note relative au nom 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7440-66-6
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Pourcentage de pureté 99.99%