Learn More
Zinc, technique, bâtonnet (métal), faible teneur en arsenic, Fisher Chemical
Code produit 10558830 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558830 500 g Récipient en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10558830 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur Z/0550/53
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Couleur Gris
CAS 7440-66-6
Point de fusion 419 °C
Point d’ébullition 907 °C
Quantité 500 g
Conditionnement Récipient en plastique
Tension de vapeur 1,3 mbar 478
Forme Plein
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Poids de la formule 65,36g/mol