Learn More
Trifluoroacétate de zinc hydrate, TRC
Code produit 30456911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
100mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456911 5 g 5g
30450588 1 g -
30450051 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30456911 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ2179855G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207801-31-8
Formule moléculaire Zn(CF3COO)2 . xH2O
Poids moléculaire (g/mol) 309.4
Nom IUPAC le zinc ; 2,2,2-trifluoroacétate ; hydrater
SMILES O.[Zn+2].[O-]C(=O)C(F)(F)F.[O-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc Trifluoroacetate Hydrate
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/2C2HF3O2.H2O.Zn/c2*3-2(4,5)1(6)7;;/h2*(H,6,7);1H2;/q;;;+2/p-2
Poids de la formule 307.9098