Learn More
Trifluorométhanesulfonate de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11372817
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11372817 5 g 5g
11382817 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11372817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L15969.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Zinc trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst for the preparation of dithioketals. It is used as a Lewis acid catalyst in silylation reactions. It is also used as a catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de zinc agit comme catalyseur pour la préparation des dithiokétaux. Il est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans les réactions de silylation. Il est également utilisé comme catalyseur pour la synthèse d’amines plus vertes par amination réductrice avec de l’hydrogène gazeux.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acétonitrile. Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54010-75-2
Formule moléculaire C2F6O6S2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 363.51
Numéro MDL MFCD00013229
Clé InChI CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
CID PubChem 104671
SMILES [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifications
Nom chimique ou matériau Zinc trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >300°C
Formule linéaire (CF3SO3)2Zn
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4028195
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane.
Nom IUPAC zinc(2+) ditrifluoromethanesulfonate
Poids de la formule 363.51
Pourcentage de pureté 98%