Learn More
Trifluorométhanesulfonate de zinc, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382817 25 g 25g
11372817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382817 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15969.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 54010-75-2 | C2F6O6S2Zn | 363.51 g/mol
Zinc trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst for the preparation of dithioketals. It is used as a Lewis acid catalyst in silylation reactions. It is also used as a catalyst for greener amine synthesis by reductive amination with hydrogen gas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le trifluorométhanesulfonate de zinc agit comme catalyseur pour la préparation des dithiokétaux. Il est utilisé comme catalyseur acide de Lewis dans les réactions de silylation. Il est également utilisé comme catalyseur pour la synthèse d’amines plus vertes par amination réductrice avec de l’hydrogène gazeux.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acétonitrile. Légèrement soluble dans le méthanol. Insoluble dans le dichlorométhane.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54010-75-2
Formule moléculaire C2F6O6S2Zn
Poids moléculaire (g/mol) 363.51
Numéro MDL MFCD00013229
Clé InChI CITILBVTAYEWKR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme zinc trifluoromethanesulfonate, zinc ii trifluoromethanesulfonate, zinc trifluoromethanesulphonate, zinc triflate, zinc ii triflate, zn otf 2, methanesulfonic acid, trifluoro-, zinc salt, zinc 2+ ion ditriflate, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, zinc salt 2:1, zinc ii trifluoromethanesulphonate
CID PubChem 104671
SMILES [Zn++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc trifluoromethanesulfonate
Point de fusion >300°C
Formule linéaire (CF3SO3)2Zn
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 4028195
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water and acetonitrile. Slightly soluble in methanol. Insoluble in dichloromethane.
Nom IUPAC zinc(2+) ditrifluoromethanesulfonate
Poids de la formule 363.51
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zinc trifluoromethanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zinc trifluoromethanesulfonate