Learn More
Fil de zinc, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375457
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
Conditionnement:
25m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375457 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11375457 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042704.G9
 Article restreint
Expédition estimée: 27-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Couleur Gris
CAS 7440-66-6
Aspect Gray wire
Densité 7.14g/cm3
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm de diamètre
Formule moléculaire Zn
Numéro MDL MFCD00011291
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Zn]
Nom IUPAC zinc
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185