Learn More
Fil de zinc, dia. 0,5 mm, 99,994 % (à base de métaux), Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11306408
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 m
25 m
5 m
Conditionnement:
1m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11306408 1 m 1m
11316408 5 m 5m
11396398 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11306408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012054.G1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-66-6 | Zn | 65.38 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-66-6
Formule moléculaire Zn
Poids moléculaire (g/mol) 65.38
Numéro MDL MFCD00011291
Clé InChI HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dust, cinc, powder, merrillite, rheinzink, jasad, blue powder, granular, zinc, elemental, emanay dust
CID PubChem 23994
ChEBI CHEBI:30185
Nom IUPAC zinc
SMILES [Zn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinc
Aspect Gray wire
Densité 7.14g/cm3
Quantité 1 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.994% (Metals basis)
Forme Fil, 0,5 mm (0,02 po) de diamètre