Learn More
Sel de zincon monosodique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461307 5 g 5g
11451307 1 g 1g
11471307 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24256.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.34€
    98.65€ / 5g
    Économisez 20.69€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 62625-22-3 | C20H16N4NaO6S | 463.42 g/mol
Zincon monosodium salt is a colorimetric indicator used in the spectrophotometric determination of zinc, mercury and copper. Further, it is used for automated flow injection analysis of zinc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de Zincon monosodique est un indicateur colorimétrique utilisé dans la détermination spectrophotométrique du zinc, du mercure et du cuivre. De plus, il est utilisé pour l’analyse automatisée par injection de flux du zinc.
Solubilité
Soluble dans les alcalis aqueux. Légèrement soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans d’autres solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62625-22-3
Formule moléculaire C20H16N4NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 463.42
Numéro MDL MFCD00064385
Clé InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
CID PubChem 131856391
Nom IUPAC Acide 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)amino]-C-phénylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoïque ; Sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zincon monosodium salt
Point de fusion ∼203°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 3872699
Informations sur la solubilité Soluble in aqueous alkali. Slightly soluble in water and alcohol. Insoluble in other organic solvents.
Poids de la formule 462.42