Learn More
Zincon sel sodique, MP Biomedicals™
Code produit 11489801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11489801 1 g -
11499801 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11489801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215831701
 Article restreint
Expédition estimée: 28-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 62625-22-3
Formule moléculaire C20H16N4NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 463.42
Clé InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Synonyme 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
CID PubChem 131856391
Nom IUPAC Acide 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)amino]-C-phénylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoïque ; Sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zincon Sodium Salt
Quantité 1 g
Poids de la formule 462.4
Forme physique Solid