Learn More
Zincon sel sodique, MP Biomedicals™
Code produit 11499801 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499801 5 g 5g
11489801 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499801 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215831705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    213.17€
    189.00€ / 5g
    Économisez 24.17€
    11% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 62625-22-3
Formule moléculaire C20H16N4NaO6S
Poids moléculaire (g/mol) 463.42
Clé InChI IABRINWJUBAIIE-JJECXDOKSA-N
Synonyme 2-Carboxy-2'-hydroxy-5'-sulfoformazylbenzene
CID PubChem 131856391
Nom IUPAC Acide 2-[2-[(Z)-N-[(Z)-(6-oxo-3-sulfocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène)amino]-C-phénylcarbonimidoyl]hydrazinyl]benzoïque ; Sodium
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN=C2C=C(C=CC2=O)S(=O)(=O)O)NNC3=CC=CC=C3C(=O)O.[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zincon Sodium Salt
Quantité 5 g
Poids de la formule 462.4
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Zincon Sodium Salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Zincon Sodium Salt