Learn More
MedChemExpress Zingerone
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Poids moléculaire | 194.23 g/mol |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| À utiliser avec (application) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 122-48-5 |
| Type de produit | Natural Products |
| Pureté | 99.41% |
| Solubilité | DMSO : 100 mg/mL (514.85 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonyme | Vanillylacetone∣ Gingerone |
| Cible | NF-κB |
| Afficher plus |