Learn More
Zinpyr-1, TRC
Code produit 30450854
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30450854 10 mg
30455065 5 mg
30449598 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30450854 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ44000010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 288574-78-7
Formule moléculaire C46 H36 Cl2 N6 O5
Poids moléculaire (g/mol) 823.72
Nom IUPAC 2-[4,5-bis[[bis(pyridine-2-ylméthyl)amino]méthyl]-2,7-dichloro-3-hydroxy-6-oxoxanthen-9-yl]acide benzoïque
SMILES OC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Cl)C(=O)C(=C3Oc4c(CN(Cc5ccccn5)Cc6ccccn6)c(O)c(Cl)cc24)CN(Cc7ccccn7)Cc8ccccn8
Spécification
Nom chimique ou matériau Zinpyr-1
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C46H36Cl2N6O5/c47-39-21-35-41(33-15-1-2-16-34(33)46(57)58)36-22-40(48)43(56)38(28-54(25-31-13-5-9-19-51-31)26-32-14-6-10-20-52-32)45(36)59-44(35)37(42(39)55)27-53(23-29-11-3-7-17-49-29)24-30-12-4-8-18-50-30/h1-22,55H,23-28H2,(H,57,58)
Poids de la formule 822.2124