Learn More
Zinviroxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Zinviroxime |
| CAS | 72301-78-1 |
| Formule moléculaire | C17 H18 N4 O3 S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (1Z)-[2-Amino-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]-1H-benzimidazol-6-yl]phenylmethanone Oxime, 6-[(Z)-(Hydroxyimino)phenylmethyl]-1-[(1-methylethyl)sulfonyl]- |
| Formule InChI | InChI=1S/C17H18N4O3S/c1-11(2)25(23,24)21-15-10-13(8-9-14(15)19-17(21)18)16(20-22)12-6-4-3-5-7-12/h3-11,22H,1-2H3,(H2,18,19)/b20-16- |
| SMILES | CC(C)S(=O)(=O)n1c(N)nc2ccc(cc12)\C(=N/O)\c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | (NZ)-N-[(2-amino-3-propan-2-ylsulfonylbenzimidazol-5-yl)-phénylméthylidène]hydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 358.41 |
| Poids de la formule | 358.11 |