Learn More
Invitrogen™ Zip Alexa Fluor™ Rapid Antibody Labeling Kits
Code produit 15982354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor 555
Alexa Fluor 647
Alexa Fluor 488
Excitation / émission:
490/525
555/580
650/665
Conditionnement:
3 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant Excitation / émission Conditionnement
15982354 Alexa Fluor 488 490/525 3 pièces
15992354 Alexa Fluor 555 555/580 3 pièces
15902364 Alexa Fluor 647 650/665 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15982354 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur Z11233
 Article restreint
En stock
Générez des conjugués d’anticorps pour la microscopie par fluorescence, la cytométrie en flux, l’IHC, l’ICC et bien plus encore en 15 minutes avec les kits de marquage rapide d’anticorps Zip Alexa Fluor.
Les kits d’étiquetage rapide d’anticorps Invitrogen Zip Alexa Fluor vous permettent de marquer efficacement et rapidement vos précieux anticorps avec les colorants Alexa Fluor pour créer un conjugué d’anticorps prêt à l’emploi en 15 minutes avec une récupération de 100 %. Chaque kit contient tout ce dont vous avez besoin pour trois réactions distinctes de marquage de 100 μg d’anticorps. Ajoutez simplement 1 ml d’eau au composant A contenant un tampon Zip, ajoutez 100 μg d’anticorps, laissez incuber pendant 15 minutes, votre anticorps est alors prêt à être utilisé. Les conjugués sont parfaitement adaptés à de nombreuses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie (IHC), la détection primaire, le dosage par ELISA, l’immunocytochimie (ICC), la fluorescence par hybridation in situ (FISH) indirecte.
Créez un conjugué d’anticorps prêt à l’emploi en seulement 15 minutes grâce à nos kits de marquage rapide d’anticorps Invitrogen Zip Alexa Fluor. Ces kits vous permettent de marquer efficacement vos précieux anticorps avec divers colorants Alexa Flour.
Caractéristiques importantes des kits de marquage rapide d’anticorps Zip Alexa Fluor :
· Rapides—des conjugués d’anticorps prêts à l’emploi en 15 min
· Efficacité—100 % de récupération des anticorps
· Polyvalence—les kits sont utilisés pour une large gamme d’applications
· Utilisation facile—aucune expérience en chimie ou en conjugaison n’est nécessaire
· Flexibilité—choisissez entre Alexa 488, 555 et 647
Chaque kit contient tout ce dont vous avez besoin pour effectuer trois réactions distinctes de marquage de 100 µg d’anticorps. Les conjugués conviennent à de nombreuses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie fluorescente, l’immunohistochimie (IHC), la détection primaire, les ELISA, l’immunocytochimie (ICC) et les FISH indirectes.
Avantages de l’utilisation des kits de marquage rapide d’anticorps Zip Alexa Fluor :
Spécificité et polyvalence
Un anticorps primaire qui est marqué directement avec un fluorophore produit souvent une moindre fluorescence de fond et une faible liaison non spécifique. Plusieurs anticorps primaires du même isotype ou dérivés de la même espèce peuvent être utilisés dans la même expérience s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles.
Robustesse
Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et 10. Lorsque vous utilisez des colorants Alexa Fluor, des degrés supérieurs de marquage peuvent généralement être obtenus sans extincteur intramoléculaire.
Personnalisation possible
Vous ne trouvez pas ce que vous recherchez dans notre liste d’inventaire ? Nous pouvons préparer un conjugué d’anticorps personnalisé pour vous. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Labeling Kit
Quantité 3 réactions
Contenu et stockage Contient un marquage fluorescent réactif, 3 flacons ; du bicarbonate de sodium, 3 flacons. Conserver le produit sous forme desséchée et protéger de la lumière en le plaçant au congélateur (entre -5°C et +30°C).
Excitation / émission 490/525
Balance d’étiquetage 100 μg
Gamme de produits Alexa Fluor
Réactivité chimique Amine
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 488
Couleur Vert
Labeling Target IgG
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor