Learn More
Chemsplash Blouse de laboratoire zippée T5/6 en tissu, poignets élastiques
Code produit 30058447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
2XL
3XL
Conditionnement:
50 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30058447 Grande 50 pièces
30058202 Pequeño 50 pièces
30058450 Mediano 50 pièces
30058301 XL 50 pièces
30058165 2XL 50 pièces
30058354 3XL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30058447 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 2549.400.006
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
La blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche.
Chemsplash blouse de laboratoire
  • Chemsplash Tissu PB 6B de type 55 g/m²
  • Fermeture éclair sur le devant avec rabat adhésif
  • Poignets élastiques
  • Col rabattable
  • Sans silicone ni latex
  • Anti-Static Matériel
  • Non pelucheux
  • Sans PFAS
  • Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9
Description : Le Chemsplash La blouse de laboratoire est fabriquée à partir de Chemsplash tissu, doux et microporeux. Il est robuste et résistant aux projections de produits chimiques et à la poussière. Cette blouse de laboratoire est une blouse 2/3 avec un col, une fermeture éclair et des poignets élastiqués. Il est antistatique conformément à la norme EN1149-5:2008, non pelucheux et convient aux applications en salle blanche. Conforme à ISO 14644-1:2015 Salle blanche 5 - 9. Chemsplash Les accessoires peuvent servir à protéger celui qui les porte de l'environnement ou l'environnement de celui qui les porte. Cette gamme a été conçue pour offrir un confort et une facilité de port optimaux.
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire
Dimensions Grande
Sexe Unisexe
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Type de bouchon Fermeture à glissière
Type de manchette Élastique
Jetable Usage unique
Stérilité Non stérile
Résistance Liquides
Nbre de poches Aucun
Sans latex Oui
Autoclavable Autoclavable
Cleanroom Class Clase 100-100.000 (ISO 5-8)