Learn More
Ziprasidone, MedChemExpress
Code produit 16446088
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16446088 10 mg
16442227 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16446088 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY14542
MedChemExpress Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Ziprasidone (CP-88059), an orally active antipsychotic agent, is a combined 5-HT and dopamine receptor antagonist. Ziprasidone mesylate trihydrate has affinities for Rat D2 (Ki=4.8 nM), 5-HT2A (Ki=0.42 nM) and 5-HT1A (Ki=3.4 nM).
Spécification
Nom chimique ou matériau Ziprasidone
CAS 146939-27-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H21ClN4OS
Quantité 10 mg
Synonyme CP-88059
Informations sur la solubilité DMSO : 13.5 mg/mL (32.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC2=C(CC(N2)=O)C=C1CCN(CC3)CCN3C4=NSC5=C4C=CC=C5
Poids moléculaire (g/mol) 412.94
Poids de la formule 412.94
Pourcentage de pureté 98.28%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation