Learn More
Ziprasidone Sulfoxide, TRC
Code produit 30457237
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30457237 5 mg 5mg
30451959 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30457237 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCZ4850155MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188797-80-0
Formule moléculaire C21H21ClN4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 428.94
Synonyme 2H-Indol-2-one, 6-chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-, 6-Chloro-1,3-dihydro-5-[2-[4-(1-oxido-1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-2H-indol-2-one, Ziprasidone sulfoxide
SMILES Clc1cc2NC(=O)Cc2cc1CCN3CCN(CC3)C4=NS(=O)c5ccccc45
Spécification
Nom chimique ou matériau Ziprasidone Sulfoxide
Quantité 5 mg
Poids de la formule 428.1074