Learn More
Merck Pointes de pipettes ZipTip™
Code produit 10300231 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Micro lit de milieu C18
Milieu C18
Milieu C4
Milieux d’échange cationique forts
Quantité:
8/Bte
96/boîte
960/Bte
Conditionnement:
8 pièces
96 pièces
960 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Quantité unitSize
10300231 Milieu C18 96/boîte 96 pièces
10349141 Milieu C4 8/Bte 8 pièces
10481253 Milieu C4 96/boîte 96 pièces
10748354 Milieux d’échange cationique forts 96/boîte 96 pièces
10453382 Milieux d’échange cationique forts 8/Bte 8 pièces
10044590 Milieu C18 960/Bte 960 pièces
10093501 Milieu C4 960/Bte 960 pièces
10278851 Micro lit de milieu C18 960/Bte 960 pièces
10740883 Micro lit de milieu C18 96/boîte 96 pièces
10650852 Micro lit de milieu C18 8/Bte 8 pièces
10156390 Milieu C18 8/Bte 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10300231 Fournisseur Merck Code fournisseur ZTC18S096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    714.49€
    434.01€ / 96 pièces
    Économisez 280.48€
    39% de réduction
Expédition estimée: 29-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Préparation d’échantillons et manipulation précise de liquides dans un seul dispositif
Lit de 0,6 μl de C18, C4, ou milieu avec un échange de cations forts fixé à l’extrémité de la pointe d’une pipette de 10 μl, de sorte qu’il n’y ait pas de volume mort ; les échantillons concentrés et purifiés sont élués dans 1 à 4 μl. Pour les applications nécessitant de plus petits volumes d’élution (par exemple <1 μ l), les pointes Zip Tip μ-C18 présentent un format microbien contenant 0,2 μl de milieu.
  • Concentration et purification d’échantillons biologiques de 1–100 μl
  • Idéal pour purifier et concentrer les femtomoles en picomoles de peptides, de protéines ou d’oligonucléotides en quelques minutes, avant la spectrométrie de masse, la HPLC, l’électrophorèse capillaire et d’autres techniques analytiques
Informations sur la commande
Disponibles en deux options de conditionnement : plateaux rescellables (boîtes de 8 et 24 pointes) et portoirs pour 96 pointes (boîtes de 96 et de 960 pointes)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 10 μl
Volume (métrique) distribué 10 μL
Filtré À filtre
Stérilité Non-sterile
Longueur (impériale) 1,25 in
Longueur (métrique) 3,1cm
Conditions de stockage 4°C to 70°C
À utiliser avec (application) Milieu C18
Type de pointe Spécifique, Milieu fixe
Quantité 96/boîte
Type de produit Pipette Tips
Contenu et stockage Store at 4°C to 70°C
Conditions d’expédition Ambient
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Universelle
Gamme de produits ZipTip