Learn More
- Home
- Products
- Équipement de laboratoire spécialisé
- Creusets
- Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
Thermo Scientific Chemicals Couvercle en zirconium pour creuset
Code produit 15481367| Code produit | Capacité (métrique) | Description | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15481367 | 250mL | Pour creuset 36058 | 1 pièce |
| 15471357 | 1 000 ml | Pour creuset 36035 | 1 pièce |
| 15401367 | 500mL | Pour creuset 36039 | 1 pièce |
| 15451367 | 500mL | Pour creuset 36087 | 1 pièce |
| 15431377 | 250mL | Pour creuset 36097 | 1 pièce |
| 15461377 | 100mL | Pour creuset 36083 | 1 pièce |
| 15411387 | 100mL | Pour creuset 36054 | 1 pièce |
| 15421397 | 55mL | Pour creuset 35997 | 1 pièce |
| 15451397 | 15mL | Pour creuset 35884 | 1 pièce |
| 15481397 | 5 ml | Pour creuset 35888 | 1 pièce |
| 15431407 | 45mL | Pour creuset 35968 | 1 pièce |
| 15461407 | 55mL | Pour creuset 36070 | 1 pièce |
| 15401417 | 20mL | Pour creuset 35905 | 1 pièce |
| 15431417 | 10mL | Pour creuset 35909 | 1 pièce |
| 15471417 | 35 ml | Pour creuset 35947 | 1 pièce |
| 15401427 | 25mL | Pour creuset 35972 | 1 pièce |
| 15441427 | 25mL | Pour creuset 35926 | 1 pièce |
| 15481427 | 15mL | Pour creuset 35930 | 1 pièce |
| 15481437 | 20mL | Pour creuset 35951 | 1 pièce |
| 15401447 | 45mL | Pour creuset 36014 | 1 pièce |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Description | Pour creuset 36058 |
| Matériau | Zirconium |
| Capacité (métrique) | 250mL |
| Hauteur (métrique) | Profondeur : 41mm |
| Product Type | Couvercle de creuset en zirconium |
RUO– À des fins de recherche uniquement