Learn More
Feuille de zirconium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, 99,9 +% (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11394698
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 x 25 mm
25 x 100 mm
25 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
25mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11394698 25 x 500 mm 1 pièce
11384698 25 x 25 mm 25mm
11374698 25 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11394698 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043049.FW
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick
Quantité 25 x 500 mm
Odeur Odorless
Poids ≈0.1g/25x25mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.9%