Learn More
Feuille de zirconium, 0,025 mm (0,001 po) d’épaisseur, hybridé, 99,8 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11358817
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 cm
10 x 200 cm
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11358817 10 x 200 cm 1 pièce
11368817 10 x 50 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11358817 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 038369.VS
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-67-7 | Zr | 91.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Specifications
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 10 x 200 cm
Odeur Odorless
Poids ≈8.3g/10x50cm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.8%