Learn More
Feuille de zirconium, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur, hybridé, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11385799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 125 mm
125 x 500 mm
125 x 2000 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11385799 100 x 125 mm 1 pièce
11320759 125 x 500 mm 1 pièce
15445955 125 x 2000 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11385799 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010594.GM
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Forme : Env. .10.3 g/100 x 125 mm, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium
Couleur Gris à argent
Note relative au nom Annealed
Aspect Gray to silver foil
Quantité 100 x 125 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,127 mm (0,005 po) d’épaisseur