Learn More
Feuille de zirconium, 0,711 mm (0,028 po) d’épaisseur, hybridé 99,5 % (métaux à l’exception de Hf), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349788 100 x 500 mm 1 pièce
11339788 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11349788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044253.HP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-67-7
Formule moléculaire Zr
Poids moléculaire (g/mol) 91.22
Numéro MDL MFCD00011303 MFCD00148878
Clé InChI QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme zircat, powder, circonio, zirconium, elemental, zirconio, zirkonium, compounds, unii-c6v6s92n3c, and compounds, foil
CID PubChem 23995
ChEBI CHEBI:33342
Nom IUPAC zirconium
SMILES [Zr]
Spécification
Nom chimique ou matériau Zirconium foil
Note relative au nom 0.711mm (0.028 in.) thick, Annealed, Temper: soft
Quantité 100 x 500 mm
Odeur Odorless
Poids ≈46.2g/100x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (métaux à l’exception du Hf)
Pourcentage de pureté 99.5%